Przejdź do
326585
Gold
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141717
EC Number:
231-165-9
MDL number:
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
composition
Au
reaction suitability
core: gold
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
particle size
<10 μm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Gold(Au) is a yellow noble metal known for its lustrous appearance and highresistance to corrosion. With a melting point of 1,063 °C, gold is one of themost malleable and ductile metals, making it ideal for various applications.Our high-purity gold powder is characterized by its purity of 99.9% on a tracemetals basis and is available in a fine powder form with particle sizes <10μm. Gold is widely used in electronics, dental materials, and as a catalyst invarious chemical reactions. Gold powder is a key material in the synthesisof gold nanoparticles, which have applications in sensors, imaging, and ascomponents in nanocomposites. The unique optical properties of goldnanoparticles are exploited in various nanotechnology applications.
Application
Gold particles were used to coat Calcium-green-1 dextrans conjugated dye, for ballistic dye loading via gene gun.
Gold particles were used to coat calcium-green-1 dextrans conjugated dye, for ballistic dye loading via gene gun.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF68928227GF03883596GF16460300
Gold foil, thickness 0.007&#160;mm, diameter 4 mm, purity 99.9%
GF68928227
Gold
Gold foil, thickness 0.005&#160;mm, size 100 × 100&#160;mm, purity 99.9%
GF03883596
Gold
Gold foil, thickness 0.01&#160;mm, length 0.5 m, coil width 0.35&#160;mm
GF16460300
Gold
description
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
description
foil, thickness 0.007 mm, diameter 4 mm, purity 99.9%
description
foil, thickness 0.005 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
description
foil, thickness 0.01 mm, length 0.5 m, coil width 0.35 mm
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
-
form
powder
form
foil
form
foil
form
foil
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
mp
1063 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2808 °C (lit.)
bp
2808 °C (lit.)
bp
2808 °C (lit.)
bp
2808 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)