Przejdź do
265772
Gold
powder, −325 μm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Gold Powder, Gold element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
2.5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141717
EC Number:
231-165-9
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
composition
Au
reaction suitability
core: gold
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
particle size
−325 μm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
General description
Gold (Au) is a yellow noble metal known for its lustrous appearance and high resistance to corrosion. With a melting point of 1,063 °C, gold is one of the most malleable and ductile metals, making it ideal for various applications. Our high-purity gold powder is characterized by its purity of 99.995% on a trace metals basis and is available in a fine powder form with particle sizes less than 45 microns. Gold is widely used in electronics, dental materials, and as a catalyst in various chemical reactions. Its exceptional conductivity and biocompatibility make it particularly valuable in electronics, catalysis, and synthesis.
Application
Applied in the synthesis of new low-dimensional, quaternary gold selenophosphate compounds, A3AuP2Se8 (a=Rb, K, Cs) and A2Au2P2Se6 (a=Rb, K).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
326585326542636347
description
powder, −325 μm, 99.99% trace metals basis
description
powder, <10 μm, ≥99.9% trace metals basis
description
beads, 1-6 mm, 99.999% trace metals basis
description
nanopowder, <100 nm particle size, 99.9% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
beads
form
nanopowder
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
resistivity
2.05 μΩ-cm, 0°C
bp
2808 °C (lit.)
bp
2808 °C (lit.)
bp
2808 °C (lit.)
bp
2808 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)