Merck
310980
Sigma-Aldrich
Gold
wire, diam. 0.5 mm, 99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
380 MG
1113,00 zł
1.9 G
7000,00 zł
1113,00 zł
Cena katalogowa1590,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
380 MG
1113,00 zł
1.9 G
7000,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1113,00 zł
Cena katalogowa1590,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
wire
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
Średnica
0.5 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Złoto (Au) to żółty metal szlachetny znany ze swojego połyskującego wyglądu i wyjątkowej odporności na korozję. Nasze złoto o wysokiej czystości jest dostępne w postaci drutu o średnicy 0,5 mm. Złote druty są szeroko stosowane w przemyśle elektronicznym i półprzewodnikowym do łączenia układów scalonych, dzięki ich wyjątkowej przewodności i odporności na korozję. W dziedzinie nanotechnologii, złote druty są badane pod kątem ich unikalnych właściwości, w tym spawania na zimno i niezwykłych zdolności przewodzących, co czyni je idealnymi do zastosowań elektronicznych w nanoskali. Dodatkowo, druty pokryte złotem oferują zwiększoną trwałość i odporność na utlenianie, dzięki czemu nadają się do wymagających środowisk w przemyśle lotniczym i elektronicznym. Ogólnie rzecz biorąc, złote druty są integralną częścią nauki o materiałach, szczególnie w zaawansowanej elektronice i zastosowaniach nanotechnologicznych, nawet gdy badania nadal poszukują opłacalnych alternatyw.
Ilość
380 mg = 10 cm; 1.9 g = 50 cm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fengxian Zheng et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3990-3998 (2013-07-19)
Gold nanoparticles (AuNPs) are of biomedical importance, such as delivery vectors. Therefore, we used all-atom molecular dynamic simulations to study the interaction of AuNPs with cell membrane (DMPC bilayer). We observed that the AuNPs adhered spontaneously on the surface of
Bibek Jyoti Borah et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 5080-5087 (2013-08-02)
Multifunctional phosphine based ligands, 1,1,1-tris(diphenylphosphinomethyl)ethane [CH3C(CH2 PPh2)3][P3] and 1,1,1-tris(diphenylphosphinomethyl)ethane trisulphide [CH3C(CH2P(S)Ph2)3][P3S3] have been introduced to stabilize Au(o)-nanoparticles having small core diameter and narrow size distribution. The Au(o)-nanoparticles were synthesized by the reduction of HAuCl4 precursor with NaBH4 in the presence
Young Joo Choi et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 4437-4445 (2013-07-19)
Gold nanorods (Au NRs) that absorb near-infrared (NIR) light have great potential in the field of nanomedicine. Photothermal therapy (PTT), a very attractive cancer therapy in nanomedicine, combines nanomaterials and light. The aim of this study was to elucidate the
Yoon-Chae Nah
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3470-3473 (2013-07-19)
Au nanoparticles and poly(3-hexylthiophene) (P3HT) composite films were prepared by electrodeposition of Au nanoparticles using pulse-current electrodeposition followed by the spin coating of P3HT and their enhanced electrochromic coloration was investigated. A relatively uniformed Au nanoparticle was obtained by the
Tae-Sik Cho et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3711-3714 (2013-07-19)
The crystallization of Au/glass ultrathin films for surface plasmon resonance (SPR) biosensor has been studied using synchrotron X-ray scattering and field emission scanning electron microscope. In films thinner than 30 nm, crystallized Au grains with [111] preferred orientation were formed