Merck
326003
Sigma-Aldrich
Thulium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Sulfuric acid thulium(III) salt octahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Tm2(SO4)3 · 8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
770.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.9% trace metals basis
przydatność reakcji
core: thulium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
Klucz InChI
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Reactant in dehydration reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)