Merck
325694
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Ethanedioic acid, gadolinium(III) salt (3:2), hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Gd2(C2O4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.56 (anhydrous basis)
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.9% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gadolinium
ciąg SMILES
O.O=C1O[Gd](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Gd]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Gd.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
Klucz InChI
QZPKJYRHVDRDAQ-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3