Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,00 zł
assay
99.99% trace metals basis
form
solid
reaction suitability
core: gadolinium, reagent type: catalyst
technique(s)
NMR: suitable
impurities
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
2.424 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
SXVCBXHAHBCOMV-UHFFFAOYSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description 99.999% trace metals basis | description ≥99.99% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis |
| form solid | form crystals and lumps | form solid | form solid |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99.999% trace metals basis | assay ≥99.99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| density 2.424 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.42 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.01 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.332 g/mL at 25 °C |
| impurities ≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| reaction suitability core: gadolinium | reaction suitability core: gadolinium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: gadolinium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: gadolinium, reagent type: catalyst |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?