Merck
324612
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol
greener alternative
98%
Synonim(y):
α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-α-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol, (S)-(−)-3-Chloro-1-phenylpropanol
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH2CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]19/D −25°, c = 1 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 100
new score: 62
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
58-60 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
phenyl
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O[C@@H](CCCl)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11ClO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2/t9-/m0/s1
Klucz InChI
JZFUHAGLMZWKTF-VIFPVBQESA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych produktów alternatywnych . Ten produkt należy do kategorii produktów przeprojektowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Gospodarka atomowa", "Zwiększona efektywność energetyczna" i "Wykorzystanie odnawialnych surowców". Kliknij tutaj , aby wyświetlić kartę wyników DOZN.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)