Merck
921033
Sigma-Aldrich
Palladium(II) chloride
≥99.99% trace metals basis
Wybierz wielkość
1 G
569,00 zł
5 G
2890,00 zł
25 G
14 210,00 zł
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
569,00 zł
5 G
2890,00 zł
25 G
14 210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
mp
678-680 °C (lit.)
gęstość
4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Chlorek palladu jest katalizatorem metali przejściowych, który może być stosowany do syntezy kompleksów palladu mających zastosowanie w katalizie heterogenicznej.[1][2] Pd NPs zsyntetyzowane z PdCl2 przy użyciu oksytocyny jako reduktora wykazały niezwykłą aktywność katalityczną w reakcji Suzuki w warunkach ekologicznych.[3]
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amidoxime modified PAN supported palladium complex: A greener and efficient heterogeneous catalyst for heck reaction.
Sruthi P R, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 502, 119305-119305 (2020)
Palladium supported on triazolyl-functionalized hypercrosslinked polymers as a recyclable catalyst for Suzuki?Miyaura coupling reactions
Liu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(29), 17123-17128 (2020)
A simple, efficient and green approach for the synthesis of palladium nanoparticles using Oxytocin: Application for ligand free Suzuki reaction and total synthesis of aspongpyrazine A.
Bendre A D,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 909, 121093-121093 (2020)