Kluczowe dokumenty
31942
(Diethylamino)sulfur trifluoride
technical, packed in PTFE bottles, ≥90% (NMR)
Synonim(y):
DAST, Diethylaminosulfur trifluoride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (NMR)
jakość
packed in PTFE bottles
bp
30-32 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCN(CC)S(F)(F)F
InChI
1S/C4H10F3NS/c1-3-8(4-2)9(5,6)7/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Fluorinating agent: reaction with alcohols and carbonyl compounds, Review
- Review on nucleophilic fluorination.
- Catalyst for Friedel-Crafts allylation using tertiary cyclopropyl silyl ethers and the rearrangement of homoallylic alcohols to unsaturated aldehydes.
- Early introduction of a fluoromethyl group stabilizes the epoxide during further manipulations in the synthesis of 26-fluoro-epothilone.
- Fluorinating agent for a variety of compounds, including thioethers, alkenols, and cyanohydrins.
- Reagent for gem difluorination of ketopipecolinic acids.
polecane
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. D - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?