Przejdź do
14616
Zirconium(IV) carbonate basic
≥40% ZrO2 basis
Synonim(y):
Zirconium hydroxycarbonate, [μ-[Carbonato(2-)-κO:κO′]]dihydroxydioxodizirconium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
319,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
260-633-5
MDL number:
Form:
powder
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
composition
ZrO2, ≥40%
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
SMILES string
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H2O.2O.2Zr/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);2*1H2;;;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChI key
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J
Application
Zirconium(IV) carbonate basic can be used as a catalyst:
  • For Meerwein–Ponndorf–Verley reduction of HMF and furfural
  • In the one-pot conversion of dihydroxyacetone into ethyl lactate
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
520217464171464236
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium
reaction suitability
core: zirconium, reagent type: catalyst
composition
ZrO2, ≥40%
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)