Merck
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyl dicarbonate
92%
Synonim(y):
Dibenzyl pyrocarbonate, Z2O
About This Item
Wzór liniowy:
(CO2CH2C6H5)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
Beilstein:
4324796
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
92%
Postać
solid
mp
29-32 °C (lit.)
gęstość
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carbonate
phenyl
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
Klucz InChI
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids and other amines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)