Kluczowe dokumenty
310476
(R)-(−)-5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic acid
98%
Synonim(y):
(R)-γ-Carboxy-γ-butyrolactone, (R)-5-Oxotetrahydro-2-furancarboxylic acid
Wybierz wielkość
301,00 zł
Cena katalogowa430,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
301,00 zł
Cena katalogowa430,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D −14°, c = 5 in methanol
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
bp
165-167 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
71-73 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Klucz InChI
QVADRSWDTZDDGR-GSVOUGTGSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)