Merck
P65851
Sigma-Aldrich
4-Pyridylacetic acid hydrochloride
98%
Synonim(y):
4-Pyridineacetic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
5 G
614,00 zł
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
614,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.60
Beilstein:
114124
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
614,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
141 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].OC(=O)Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)