T27502
L-4-Thiazolidinecarboxylic acid
98%
Synonim(y):
L-Thiaproline
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D −141°, c = 1.3 in H2O
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
kolor
white
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H]1CSCN1
InChI
1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves