Merck
310425
Sigma-Aldrich
(−)-Camphene
technical grade, 75% (90% as camphene and fenchene)
Synonim(y):
(1S)-2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Beilstein:
2204256
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
75% (90% as camphene and fenchene)
aktywność optyczna
[α]20/D −48°, c = 4 in ethanol
[α]25/D -35 to -43°, c = 4 in ethanol
bp
157.5-158.5 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
gęstość
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@H](C2)C1=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
CRPUJAZIXJMDBK-BDAKNGLRSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)