Przejdź do
472271
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
304,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8Cl2FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
304,50 zł
Cena katalogowa406,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
68-72 °C (lit.)
functional group
chloro, ester, fluoro, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(F)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C10H8Cl2FNO3/c1-2-17-8(16)4-7(15)5-3-6(13)10(12)14-9(5)11/h3H,2,4H2,1H3
InChI key
IEUHWNLWVMLHHC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoro-β-oxo-3-pyridinepropionate is a β-keto ester.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09506W362603PHL23758
description
98%
description
≥98.5% (sum of isomers, GC)
description
≥90%
description
phyproof® Reference Substance
assay
98%
assay
≥98.5% (sum of isomers, GC)
assay
≥90%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
68-72 °C (lit.)
mp
99-102 °C
mp
311 °C (lit.)
mp
-
functional group
ketone, ester, chloro, fluoro
functional group
fluoro, amine, nitro
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)