The information you are requesting can be supplied by our Technical Service team who can assist you further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
Kluczowe dokumenty
163015
Thallium(III) nitrate trihydrate
Synonim(y):
TTN, Thallium trinitrate
Wybierz wielkość
541,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
541,00 zł
Polecane produkty
przydatność reakcji
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
102-105 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.3H2O.Tl/c3*2-1(3)4;;;;/h;;;3*1H2;/q3*-1;;;;+3
Klucz InChI
ZCPIKMRXMBJLCP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
-
Thallium(III) nitrate trihydrate(CASRN:13453-38-8)ですが、SDSでは毒劇法に非該当の記載です。一方、WEBでは毒劇法の劇物の記載です。どちらが正しいのでしょうか。 水和物を原体とするか製剤とするかで判断が異なるのでしょうか。