Merck
309095
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
99%
Synonim(y):
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Próba
99%
ciąg SMILES
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
Klucz InChI
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)