Przejdź do
A4505
Ammonium pentaborate tetrahydrate
≥99%
Synonim(y):
Ammonium borate tetrahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
229,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)B5O8 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
234-521-1
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99%
Form:
powder
229,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
SMILES string
B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O
InChI
1S/5BO3.9H3N.4H2O/c5*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;9*1H3;4*1H2/q5*-3;;;;;;;;;;;;;/p+9
InChI key
OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4380M0878A7302
description
≥99%
description
98.9-101.2% B2O3 basis
description
81.0-83.0% MoO3 basis
description
ACS reagent, 81.0-83.0% MoO3 basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥99%
assay
98.9-101.2% B2O3 basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
assay
81.0-83.0% MoO3 basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)