Merck
308781
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide-d7
99.5 atom % D
Synonim(y):
DMF-d7, Heptadeutero-N,N-dimethylformamide
About This Item
Wzór liniowy:
DCON(CD3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.14
Beilstein:
1908468
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99.5 atom % D
Poziom jakości
opakowanie
pk of 5 × 0.5 mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C(=O)N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3D
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-YYWVXINBSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)