Merck
308617
Sigma-Aldrich
tert-Butyltrichlorosilane
96%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CSiCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.56
Beilstein:
1736174
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Aby zapytać o ten produkt 308617, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
96%
Formularz
solid
bp
132-134 °C (lit.)
mp
97-100 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
Klucz InChI
MOOUPSHQAMJMSL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
tert-Butyltrichlorosilane is a tert-alkyltrichlorosilane that can be prepared by reacting trimethyl chloride and silicon tetrachloride. It can be used in the synthesis of tert-butyl silsequioxanes by hydrolytic condensation in DMSO.[1][2]
Zastosowanie
Hydrolytic condensation of tert-butyltrichlorosilane (tBuSiCl3)in DMSO and water was investigated. The process results in the formation of tBu2Si2O(OH)4, the Ti complex of the intermediate produce active heterogeneous epoxidation catalysts.[3]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silsesquioxane-Based Homogeneous and Heterogeneous Epoxidation Catalysts Developed by Using High-Speed Experimentation,
Pescarmona PP, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 116 (38), 20433-20437 (2012)
Silsesquioxane-Based Homogeneous and Heterogeneous Epoxidation Catalysts Developed by Using High-Speed Experimentation
Pescarmona PP, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(7), 1657-1665 (2004)
Organomagnesium synthesis of sec-butyl-and tert-alkylchlorogermanes and their reaction with ethynylmagnesium bromide
Yarosh OG, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75(5), 714-718 (2005)