I would not recommend this. I was under the impression I was receiving 100 mg of the title compound but I believe it is 100 mg of 50% w/w in toluene, so 50 mg. I was only able to recover <40 mg and some of the product in the ampoule was not toluene soluble. There is also no indication of its purity that I can find.
Kluczowe dokumenty
308579
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene solution
50 wt. % in toluene
Synonim(y):
Kryptofix® 222B, Kryptand 222B
Wybierz wielkość
213,00 zł
Cena katalogowa426,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
213,00 zł
Cena katalogowa426,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOc3ccccc3OCC2
InChI
1S/C22H36N2O6/c1-2-4-22-21(3-1)29-15-9-23-5-11-25-17-19-27-13-7-24(10-16-30-22)8-14-28-20-18-26-12-6-23/h1-4H,5-20H2
Klucz InChI
QXLUTPDNMOEWGG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- W badaniach tworzenia kompleksów metal-ligand w celu przewidywania koordynacji ligandu z jonami metali (Eu i Gd) przy użyciu techniki rezonansu magnetycznego (MRI).[1]
- W badaniach środowiska koordynacyjnego oraz właściwości redoks i elektronowych kompleksów YbII.[2]
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)