Merck
307912
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride dibutyl etherate
Synonim(y):
Boron trifluoride butyl ether, Boron trifluoride butyl etherate, Dibutyl ether-boron trifluoride, Trifluoroboron dibutyl etherate
Wybierz wielkość
100 ML
628,00 zł
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
628,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2O·BF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
628,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CCCC[O+](CCCC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C8H18BF3O/c1-3-5-7-13(8-6-4-2)9(10,11)12/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
SLFVZPFCQQKCNX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)