Key Documents
156825
Boron trifluoride propanol complex
in excess propanol, BF3 14 wt. %
Synonim(y):
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
skład
BF3, 14 wt. %
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
stężenie
in excess propanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.379 (lit.)
gęstość
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
Klucz InChI
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup