Merck
307785
Sigma-Aldrich
Ethyl undecylenate
97%
Synonim(y):
Ethyl 10-undecenoate
Wybierz wielkość
100 ML
256,00 zł
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
256,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
Klucz InChI
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Undecylenian etylu został użyty do przygotowania mieszanych monowarstw w reakcji fotochemicznej z krzemem zakończonym wodorem[1].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yong-Jun Liu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(10), 4039-4050 (2005-06-23)
The structure, reactivity, and acid-base properties of mixed monolayers prepared by photochemical reaction of hydrogen-terminated silicon with mixtures of ethyl undecylenate and n-alkenes were studied by ATR-FTIR spectroscopy and contact-angle measurements. The surface composition of the mixed monolayers and its