Kluczowe dokumenty
115126
Methyl 10-undecenoate
96%
Synonim(y):
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
Wybierz wielkość
214,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
214,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
allyl
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
Klucz InChI
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare bifunctional polymer precursors via hydroformylation reaction.[2]
- To synthesize α,ω-ester amides via aminocarbonylation in the presence of palladium catalyst.[3]
- To modify commercial silicone monomer, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, for the preparation of silicone hollow nano/microstructures in water by hydrosilylation reaction.[4]
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?