Kluczowe dokumenty
307424
Silver heptafluorobutyrate
97%
Synonim(y):
Heptafluorobutyric acid silver salt
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
292-294 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Ag]
InChI
1S/C4HF7O2.Ag/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;/h(H,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
GPNIJXACCBKBEP-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)