Kluczowe dokumenty
30740
Dehydroacetic acid
≥98.0% (T)
Synonim(y):
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
Wybierz wielkość
241,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
241,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
powder
bp
270 °C (lit.)
mp
111-113 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
Klucz InChI
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?