Kluczowe dokumenty
306797
(S)-(−)-2-Chloropropionic acid
99%
Synonim(y):
(S)-(−)-2-Chloropropanoic acid, L-α-Chloropropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]25/D −14°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4347 (lit.)
bp
77 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](Cl)C(O)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Klucz InChI
GAWAYYRQGQZKCR-REOHCLBHSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?