Merck
306290
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene-co-perfluoro(propylvinyl ether))
pellets
About This Item
Wzór liniowy:
(CF2CF2)x[CF2CF(OCF2CF2CF3)]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
pellets
temp. przejścia
Tm 305 °C
gęstość
2.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
F\C(F)=C(/F)F.F\C(F)=C(/F)OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5F10O.C2F4/c6-1(7)2(8)16-5(14,15)3(9,10)4(11,12)13;3-1(4)2(5)6
Klucz InChI
XQWJXSCYGRKTKW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1