Przejdź do
454710
Poly(chlorotrifluoroethylene)
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
260,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CF2CF(Cl)]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
260,25 zł
Cena katalogowa347,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
feature
hydrophobic
dielectric constant
2.6, 1 kHz (ASTM D 150)
hardness
75-85 (Shore D)
parameter
2E-3 cc/sec flow rate (230°C 100 MPa)
transition temp
Tg (DSC) 103 °C (onset), Tm (DSC) 210 °C (onset)
density
1 g/mL at 25 °C
SMILES string
F\C(F)=C(/F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Valves, seals, packaging films, electroluminescent display panels, bearings where high wear is a problem.
Features and Benefits
Chemical resistance, near-zero moisture absorption, low creep, high optical transparency, high electrical insulating capacity, non-flammable and low coefficient of thermal expansion.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H8898182249182478
description
powder
description
-
description
ethyl acrylate <5 wt. %, average Mn ~39,500 by GPC, average Mw ~101,000 by GPC, powder
description
powder, >40 μm particle size
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
density
1 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
2 g/mL at 25 °C
dielectric constant
2.6, 1 kHz (ASTM D 150)
dielectric constant
-
dielectric constant
-
dielectric constant
-
parameter
2E-3 cc/sec flow rate (230°C 100 MPa)
parameter
-
parameter
-
parameter
-
transition temp
Tm (DSC) 210 °C (onset), Tg (DSC) 103 °C (onset)
transition temp
-
transition temp
Tg (DSC) 104 °C (onset)
transition temp
Tm 327 °C, Tg 130 °C
hardness
75-85 (Shore D)
hardness
-
hardness
-
hardness
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)