Merck
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-Camphorsultam
98%
Synonim(y):
(+)-10,2-Camphorsultam, (+)-exo-10,2-Bornanesultam, (1R,5S)-10,10-Dimethyl-3-thia-4-azatricyclo[5.2.1.01,5]decane 3,3-dioxide, L-2,10-Camphorsultam
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.31
Beilstein:
4675755
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
mp
185-187 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
Klucz InChI
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)