Merck
720631
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)-2,3-pentadiene
Synonim(y):
1,3-Dimethyl-1-(trimethylsilyl)allene
Wybierz wielkość
500 MG
637,00 zł
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
637,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
637,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444
gęstość
0.746 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC=C=C(C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-6-7-8(2)9(3,4)5/h6H,1-5H3
Klucz InChI
JGOGDIIEKVYPFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Oxidative cyclization with chlorine to give chloro- and acetoxybenziodoxaboroles and a self-assembled tetrameric macrocyclic structure
  • Preparation of allylic alcohols or enone derivatives using boronic acid as catalyst
Catalyst for:
  • Preparation of acylsulfoximines via N-acylation of sulfoximines with aliphatic acids
  • Direct amide bond formation
  • Regioselective preparation of substituted triazole derivatives via dipolar cycloaddition of unsaturated carboxylic acids with azides
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.1 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-9.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)