Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 293,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
293,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4928 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
mp
22-25 °C (lit.)
functional group
fluoro, isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc(F)c1N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-2-1-3-6(9)7(5)10-4-11/h1-3H
InChI key
YXHDLKWTPVMIOH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.4928 (lit.) | refractive index - |
| bp 60 °C/10 mmHg (lit.) | bp 140 °C/11 mmHg (lit.) |
| mp 22-25 °C (lit.) | mp 30 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?