Merck
305359
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldimethylsilane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11SiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
gęstość
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[SiH](C)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H18Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
SGKGLPDXRGGPCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)