Merck
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyl methanesulfonate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +2.7°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves