Merck
303097
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine
98%
Synonim(y):
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Cl2N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
98%
Próba
98%
mp
204-206 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)NN=C1
InChI
1S/C4H2Cl2N2O/c5-2-1-7-8-4(9)3(2)6/h1H,(H,8,9)
Klucz InChI
VJWXIRQLLGYIDI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The solid phase FT-IR and FT-Raman spectra of 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine was studied.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
V Krishnakumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 61(11-12), 2526-2532 (2005-07-27)
The solid phase FT-IR and FT-Raman spectra of 4,5-dichloro-3-hydroxypyridazine have been recorded in the regions 4000-400 cm(-1) and 3500-100 cm(-1), respectively. The spectra were interpreted with the aid of normal coordinate analysis following a full structure optimization and force field