Merck
168769
Sigma-Aldrich
Indene
98%
Synonim(y):
Indonaphthene
Wybierz wielkość
5 G
299,00 zł
25 G
564,00 zł
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
299,00 zł
25 G
564,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
635873
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39011614
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
299,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.595 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
rozpuszczalność
organic solvents: miscible
water: insoluble
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1C=Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H8/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-6H,7H2
Klucz InChI
YBYIRNPNPLQARY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Indene is oxidized to mixtures of cis- and trans-indandiols and related metabolites by Pseudomonas putida and Rhodococcus sp[1].
Zastosowanie
Indene was used in the synthesis of new C60 derivative, indene-C60 bisadduct[2]. It was used in preparing polyindene by the controlled cationic polymerization initiated with cumyl methyl ether/TiCl4 in CH2Cl2[3].
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High glass transition temperature polyolefins obtained by the catalytic hydrogenation of polyindene.
Hahn SF and Hillmyer MA.
Macromolecules, 36(1), 71-76 (2003)
B C Buckland et al.
Metabolic engineering, 1(1), 63-74 (2000-08-10)
Indene is oxidized to mixtures of cis- and trans-indandiols and related metabolites by Pseudomonas putida and Rhodococcus sp. isolates. Indene metabolism is consistent with monooxygenase and dioxygenase activity. P. putida resolves enantiomeric mixtures of cis-1,2-indandiol by further selective oxidation of
Youjun He et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(4), 1377-1382 (2010-01-09)
Polymer solar cells (PSCs) are commonly composed of a blend film of a conjugated polymer donor and a soluble C(60) derivative acceptor sandwiched between an ITO anode and a low-workfunction metal cathode. Poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and [6,6]-phenyl-C-61-butyric acid methyl ester (PCBM)
Helga Seyler et al.
The Journal of organic chemistry, 76(9), 3551-3556 (2011-03-12)
Various fullerene-based electron acceptor materials for organic photovoltaic applications were prepared via [3+2] and [4+2] cycloadditions using a continuous flow approach. The 1,3-dipolar cycloaddition of the tosylhydrazone precursor and the Diels-Alder cycloaddition of indene to either C(60) or C(70) under
Ermitas Alcalde et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(3), 675-687 (2009-01-23)
Scaffold selection involving an indole-to-indene core change led to the discovery of a series of indenylsulfonamides that act as 5-HT6 serotonin receptor agonists. The variety of the targeted ligands and their synthetic complexity required multistep synthetic approaches. The novel indenylsulfonamides