Merck
303062
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
223-225 °C (lit.)
rozpuszczalność
1 M NH4OH: soluble 25 mg/mL, clear, colorless (in methanol)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)NN1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(7)6-5-3/h2H,1H3,(H2,5,6,7)
Klucz InChI
WGVHNCAJPFIFCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-metylo-3-pirazolin-5-on jest półproduktem w syntezie związków heterocyklicznych.[1] Zbadano strukturę krystaliczną 3-metylo-3-pirazolin-5-onu.[2]
Zastosowanie
3-Metylo-3-pirazolin-5-on został użyty do otrzymania podstawionych 4-alkilo(cykloalkilo)-2-amino-3-cyjano-4H-piranów.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aliphatic aldehydes in the synthesis of condensed 4-alkyl (cycloalkyl)-2-amino-3-cyano-4H-pyrans.
Klokol GV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 35(10), 1183-1186 (1999)
3-Methyl-3-pyrazolin-5-one.
Zhang Z, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 60(2), o315-o316 (2004)
The crystal and molecular structure of 3-methyl-3-pyrazolin-5-one.
De Camp WH and Stewart JM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, 27(6), 1227-1232 (1971)