Merck
302694
Sigma-Aldrich
3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
98%
Wybierz wielkość
5 G
64,00 zł
64,00 zł
Cena katalogowa128,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
64,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
64,00 zł
Cena katalogowa128,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
Klucz InChI
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-acetylo-2,5-dimetylofuran jest środkiem aromatyzującym, a jego specyfikacje zostały zmienione.[1]
Zastosowanie
3-acetylo-2,5-dimetylofuran wykorzystano w syntezie:
  • furylofulgid, bezwodnik 2-[1-(2, 5-dimetylo-3-furylo) etyloideno]-3-izopropyloidenobursztynowy[2]
  • chalkony[3]
  • 1-(2′,5′-dimethyl-3′-furyl)-3-(aryl)-2-propen-1-one[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Photochromism of a furylfulgide, 2-[1-(2, 5-dimethyl-3-furyl) ethylidene]-3-isopropylidene succinic anhydride in solvents and polymer films
Yokoyama Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 63(6), 1607-1610 (1990)
J Bend et al.
World Health Organization technical report series, (947)(947), 1-225 (2008-06-17)
This report represents the conclusions of a Joint FAO/WHO Expert Committee convened to evaluate the safety of various food additives, including flavouring agents, with a view to recommending acceptable daily intakes (ADIs) and to preparing specifications for identity and purity.
SYNTHESIS AND STUDY OF ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SOME NEW 1, 3, 5-TRISUBSTITUTED PYRAZOLINES.
Sridhar S, et al.
International Journal of Chemical Sciences, 8(4), 2697-2707 (2010)
Maura Koehle et al.
ChemSusChem, 10(1), 91-98 (2016-12-13)
A four-step catalytic process was developed to produce p-methylstyrene from methylfuran, a biomass-derived species. First, methylfuran was acylated over zeolite H-Beta with acetic anhydride. Second, the acetyl group was reduced to an ethyl group with hydrogen over copper chromite. Third