Merck
W325007
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
98%, FG
Synonim(y):
1-(3-ethylpyrazin-2-yl)ethanone, 2-acetyl-3-ethyl-1,4-diazine, Chip pyrazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer FEMA:
3250
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11293
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
14.049
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
cocoa; musty; nutty; woody
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
bp
54-56 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cocoa; musty; nutty; woody
ciąg SMILES
CCc1nccnc1C(C)=O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-3-7-8(6(2)11)10-5-4-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
PPJSYGVFDJEMRP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Acetyl-3-ethylpyrazineis a pyrazine derivative commonly used as a flavoring ingredient. It has a powerful nutty, earthy, and roasted odor and is used as a food flavoring agent and fragrance component .
Zastosowanie
2-Acetyl-3-ethylpyrazine is:
  • One of the volatile flavor compounds identified and tracked over time during the aging process of Chinese vinegar. It contributes to the vinegar′s nutty and caramel-like aroma .
  • Used as a safe flavoring agent in animal feed .
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tracking volatile flavor changes during two years of aging of Chinese vinegar by HS-SPME-GC-MS and GC-O
Al-Dalali S, et al.
Journal of food composition and analysis, 106, 104295-104295 (2022)
Safety and efficacy of pyrazine derivatives including saturated ones belonging to chemical group 24 when used as flavourings for all animal species
EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) and Rychen G, et al.
EFSA Journal, 15(2), e04671-e04671 (2017)