Merck
302538
Sigma-Aldrich
3-Cyanobenzoyl chloride
99%
Wybierz wielkość
1 G
186,20 zł
5 G
474,00 zł
186,20 zł
Cena katalogowa266,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
186,20 zł
5 G
474,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NCC6H4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
186,20 zł
Cena katalogowa266,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
bp
125-129 °C/11 mmHg (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
nitrile
ciąg SMILES
ClC(=O)c1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-2-6(4-7)5-10/h1-4H
Klucz InChI
RPESZQVUWMFBEO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorek 3-cyjanobenzoilu został użyty do przygotowania estru metylowego 3-cyjanobenzoiloglicyny i 6A,6D-bis[3-(aminometylo)benzoiloglicylo-amino]-6A,6D-dideoksy-β-cyklodekstryny.[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
N Schaschke et al.
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically