Kluczowe dokumenty
302104
n-Butyllithium solution
2.0 M in pentane
Synonim(y):
n-BuLi, Butyl lithium, Butyllithium solution, Lithium-1-butanide
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
stężenie
2.0 M in pentane
gęstość
0.658 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
Klucz InChI
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-56.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?