Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
501,00 zł
form
liquid
Quality Segment
shelf life
limited shelf life
concentration
2.7 M in heptane
color
yellow
density
0.71 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 2.7 M in heptane | concentration 1.6 M in hexanes | concentration 1.4 M in cyclohexane | concentration 2.5 M in hexanes |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.71 g/mL at 20 °C | density 0.68 g/mL at 25 °C | density 0.769 g/mL at 25 °C | density 0.693 g/mL at 25 °C |
| color yellow | color - | color - | color - |
| shelf life limited shelf life | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Butyllithium solution
signalword
Danger
hcodes
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?