302066
1,2-Dinitrobenzene
≥99%
Synonim(y):
o-Dinitrobenzene
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
solid
tw
319 °C/773 mmHg (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 5%, clear, yellow-green
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
Klucz InChI
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup