Key Documents
301140
(R)-(−)-Hexahydromandelic acid
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonim(y):
(R)-(−)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]18/D −23°, c = 1 in acetic acid
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
mp
127-129 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
Klucz InChI
RRDPWAPIJGSANI-SSDOTTSWSA-N
Zastosowanie
- As an intermediate in the synthesis of antimycobacterial compound pyridomycin analogs.
- As a model α-hydroxy acid compound in the chirality sensing studies of organic probes using circular dichroism technique.
- As a starting material in the synthesis of chiral ionic liquids, which are applicable as chiral solvents in asymmetric synthesis and as chiral stationary phases in chromatographic separations.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?