Merck
301159
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Hexahydromandelic acid
98%
Synonim(y):
(S)-α-Hydroxycyclohexaneacetic acid, (S)-(+)-Cyclohexylhydroxyacetic acid
Wybierz wielkość
1 G
389,00 zł
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
389,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.19
Beilstein:
4663647
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]18/D +23°, c = 1 in acetic acid
mp
127-130 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@@H](C1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
RRDPWAPIJGSANI-ZETCQYMHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)