Przejdź do
PHR2497
Kwas 1-metylo-1,2,3,4-tetrahydro-β-karbolino-3-karboksylowy
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydroharmane-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1604337
API family
tryptophan
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Reactant involved in synthesis of molecules for biological studies including:
  • Cytotoxicity and insecticidal activities of harmine derivatives
  • Isoquinolines, β-carbolines, and 3-deazapurines via oxidative decarboxylation
  • Cytotoxic evaluation of 1,3-di- and 1,3,9-trisubstituted β-carbolines
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)