Merck
300438
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate
98%
Synonim(y):
(R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.18
Beilstein:
5278590
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]19/D −37°, c = 1.08 in chloroform
mp
60-62 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
nitro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H9NO5/c12-10(16-6-9-5-15-9)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2/t9-/m1/s1
Klucz InChI
MUWIANZPEBMVHH-SECBINFHSA-N
Zastosowanie
(2R)-(-)- 4-nitrobenzoesan glicydylu może być stosowany jako materiał wyjściowy w całkowitej syntezie leukotrienu B4.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)