Merck
298727
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-6-methyl-2-oxo-3-cyclohexene-1-carboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
91-93 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1C(C)CC(O)=CC1=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-14-10(13)9-6(2)4-7(11)5-8(9)12/h5-6,9,11H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GABAYOQGPJPKDK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of mass spectral and fragmentation pattern of some centrally-acting 1, 3-cyclohexandione derivatives.
Ogunleye DS.
Nigerian Journal of Pharmaceutical Research, 3(1), 72-81 (2005)